Learn More
BMS 833923, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BMS 833923 |
| CAS | 1059734-66-5 |
| Fórmula molecular | C30 H27 N5 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzamide, N-[2-methyl-5-[(methylamino)methyl]phenyl]-4-[(4-phenyl-2-quinazolinyl)amino]-, N-[2-Methyl-5-[(methylamino)methyl]phenyl]-4-[(4-phenyl-2-quinazolinyl)amino]benzamide, BMS 833923, BMS-833923, N-[2-Methyl-5-[(methylamino)methyl]phenyl]-4-[(4-phenylquinazolin-2-yl)amino]benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H27N5O/c1-20-12-13-21(19-31-2)18-27(20)33-29(36)23-14-16-24(17-15-23)32-30-34-26-11-7-6-10-25(26)28(35-30)22-8-4-3-5-9-22/h3-18,31H,19H2,1-2H3,(H,33,36)(H,32,34,35) |
| SMILES | CNCc1ccc(C)c(NC(=O)c2ccc(Nc3nc(c4ccccc4)c5ccccc5n3)cc2)c1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-metil-5-(metilaminometil)fenil]-4-[(4-fenilquinazolin-2-il)amino]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 473.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 473.2216 |