Learn More
BMS-833923, MedChemExpress
Código de producto. 16495868
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495868 10 mg 10 miligramos
16466336 100 mg 100 miligramos
16402027 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495868 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13809
MedChemExpress BMS-833923 (XL-139) is an orally bioavailable small-molecule inhibitor of Smoothened with potential antineoplastic activity; inhibits BODIPY cyclopamine binding to SMO in a dose-dependent manner with an IC50 of 21 nM.
BMS-833923 (XL-139) is an orally bioavailable small-molecule inhibitor of Smoothened with potential antineoplastic activity
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-833923
CAS 1059734-66-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H27N5O
Cantidad 10 mg
Sinónimo XL-139
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (105.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(CNC)=CC=C1C)C2=CC=C(NC3=NC(C4=CC=CC=C4)=C5C=CC=CC5=N3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 473.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.57
Porcentaje de pureza 98.21%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death