Learn More
BMS-813160, MedChemExpress
Código de producto. 16434318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16434318 10 mg 10 miligramos
16427037 5 mg 5 miligramos
16420136 2 mg 2 miligramos
16405236 100 mg 100 miligramos
16400647 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16434318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109593
MedChemExpress BMS-813160 is the first dual CCR2/CCR5 antagonist, has the potential for cardiovascular treatment.
BMS-813160 is the first dual CCR2/CCR5 antagonist, has the potential for cardiovascular treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-813160
CAS 1286279-29-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H40N8O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (51.58 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(N[C@H]1[C@@H](N2C([C@@H](NC3=NC=NC4=CC(C(C)(C)C)=NN43)CC2)=O)CC[C@@H](NC(C)(C)C)C1)=O
Peso molecular (g/mol) 484.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.64
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation