Learn More
BMS-779788, MedChemExpress
Código de producto. 16460428
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460428 5 mg 5 miligramos
16437756 100 mg 100 miligramos
16433897 50 mg 50 miligramos
16427968 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16460428 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19919
MedChemExpress BMS-779788 is a LXR partial agonist with IC50 values of 68 nM for LXRα and 14 nM for LXRβ.
BMS-779788 is a LXR partial agonist with IC50 values of 68 nM for LXRα and 14 nM for LXRβ.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-779788
CAS 918348-67-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H29ClN2O3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo EXEL04286652 XL-652 BMS-788
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (196.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C)(C)C1=CN(C2=CC=C(C3=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C3)C=C2)C(C(C)(C4=CC=CC=C4Cl)C)=N1
Peso molecular (g/mol) 509.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.06
Porcentaje de pureza 95.06%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism