Learn More
BMS-754807, MedChemExpress
Código de producto. 16496407
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496407 5 mg 5 miligramos
16423678 10 mg 10 miligramos
16420067 50 mg 50 miligramos
16424756 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496407 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10200
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress BMS-754807 is a potent and reversible IGF-1R/IR inhibitor (IC50=1.8 and 1.7 nM, respectively; Ki=IC50 values of 6, 44, 7, 4, 9, and 25 nM, respectively.
BMS-754807 is a potent and reversible IGF-1R/IR inhibitor (IC50=1.8 and 1.7 nM, respectively
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-754807
CAS 1001350-96-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24FN9O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.69 mM)
SMILES FC1=CC=C(NC([C@@]2(C)N(C(N=C3NC4=NNC(C5CC5)=C4)=NN6C3=CC=C6)CCC2)=O)C=N1
Peso molecular (g/mol) 461.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.49
Porcentaje de pureza 98.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease