Learn More
Tocris Bioscience™ BMS 753
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18055782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18055782 10 mg 10 miligramos
18054102 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18055782 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3505/10
RARα-selective agonist
RARα-selective agonist (Ki = 2 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 215307-86-1
Fórmula molecular C21H21NO4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS 753
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.4
Pureza >99%
Peso molecular 351.402