Learn More
BMS-690514, MedChemExpress
Código de producto. 16473828
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473828 10 mg 10 miligramos
16440086 2 mg 2 miligramos
16426557 5 mg 5 miligramos
16420207 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473828 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10333
MedChemExpress BMS-690514 is a potent and orally active inhibitor of EGFR and VEGFR; has IC50s of 5, 20 and 60 nM for EGFR, HER 2 and HER 4, respectively.
BMS-690514 is a potent and orally active inhibitor of EGFR and VEGFR
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-690514
CAS 859853-30-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H24N6O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 25 mg/mL (67.86 mM)
SMILES O[C@@H]1CN(CC[C@H]1N)CC2=C3C(NC4=CC=CC(OC)=C4)=NC=NN3C=C2
Peso molecular (g/mol) 368.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.43
Porcentaje de pureza 98.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease