Learn More
BMS-687453, MedChemExpress
Código de producto. 16480447
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480447 50 mg 50 miligramos
16452946 25 mg 25 miligramos
16436797 5 mg 5 miligramos
16415066 100 mg 100 miligramos
16404098 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16480447 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10678
MedChemExpress BMS-687453 is a potent and selective PPARα agonist, with an EC50 and IC50 of 10 nM and 260 nM for human PPARα and 4100 nM and >15000 nM for PPARγ in PPAR-GAL4 transactivation assays.
BMS-687453 is a potent and selective PPARα agonist, with an EC50 and IC50 of 10 nM and 260 nM for human PPARα and 4100 nM and >15000 nM for PPARγ in PPAR-GAL4 transactivation assays.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-687453
CAS 1000998-59-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21ClN2O6
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.79 mM)
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1C2=NC(COC3=CC=CC(CN(C(OC)=O)CC(O)=O)=C3)=C(C)O2
Peso molecular (g/mol) 444.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.86
Porcentaje de pureza 98.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus