Learn More
BMS-582949 hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16496028
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
16496028 10 mg 10 miligramos
16483416 25 mg 25 miligramos
16468637 5 mg 5 miligramos
16436446 100 mg 100 miligramos
16402177 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16496028 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14305A
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress BMS-582949 hydrochloride is an orally active and highly selective p38α MAPK inhibitor, with an IC50 of 13 nM. BMS-582949 hydrochloride displays a significantly improved pharmacokinetic profile and is effective in inflammatory disease.
BMS-582949 hydrochloride is an orally active and highly selective p38α MAPK inhibitor, with an IC50 of 13 nM. BMS-582949 hydrochloride displays a significantly improved pharmacokinetic profile and is effective in inflammatory disease.
Specifikationer
Nombre del producto químico o material BMS-582949 hydrochloride
CAS 912806-16-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H27ClN6O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (56.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCC)C1=CN(N=CN=C2NC3=CC(C(NC4CC4)=O)=CC=C3C)C2=C1C.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 442.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.94
Porcentaje de pureza 98.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.