Learn More
BMS-564929, MedChemExpress
Código de producto. 16474988
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474988 10 mg 10 miligramos
16421237 50 mg 50 miligramos
16407727 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16474988 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12111
MedChemExpress BMS-564929 is an androgen receptor (AR) agonist, binds to androgen receptor (AR) with a Ki of 2.11±0.16 nM.
BMS-564929 is an androgen receptor (AR) agonist, binds to androgen receptor (AR) with a Ki of 2.11±0.16 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-564929
CAS 627530-84-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H12ClN3O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (163.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC=C(N(C(N2[C@@]3([H])[C@H](O)CC2)=O)C3=O)C(C)=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 305.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.72
Porcentaje de pureza 99.07%
Grado Research
Forma física Solid