Learn More
BMS-509744, MedChemExpress
Código de producto. 16490707
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16490707 50 mg 50 miligramos
16484388 10 mg 10 miligramos
16417117 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16490707
Marca: Medchem Express HY11092
MedChemExpress BMS-509744 is a potent, selective and ATP competitive Itk inhibitor with an IC50 of 19 nM.
BMS-509744 is a potent, selective and ATP competitive Itk inhibitor with an IC50 of 19 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-509744
CAS 439575-02-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H41N5O4S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 21.9 mg/mL (35.11 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(C(C)(C)C)NCC1=CC=C(C(NC2=NC=C(SC3=CC(C(N4CCN(C(C)=O)CC4)=O)=C(OC)C=C3C)S2)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 623.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 623.83
Porcentaje de pureza 95.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation