Learn More
BMS-5, MedChemExpress
Código de producto. 16497456
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497456 100 mg 100 miligramos
16487498 10 mg 10 miligramos
16413527 50 mg 50 miligramos
16409987 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497456 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18305
MedChemExpress BMS-5 (LIMKi 3) is a potent LIMK inhibitor with IC50s of 7 nM and 8 nM for LIMK1 and LIMK2, respectively.
BMS-5 (LIMKi 3) is a potent LIMK inhibitor with IC50s of 7 nM and 8 nM for LIMK1 and LIMK2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-5
Forma física Solid
CAS 1338247-35-0
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14Cl2F2N4OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo LIMKi 3
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (78.83 mM)
SMILES CC(C)C(NC1=NC=C(C2=CC(C(F)F)=NN2C3=C(Cl)C=CC=C3Cl)S1)=O
Peso molecular (g/mol) 431.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.29
Porcentaje de pureza 99.25%