Learn More
Tocris Bioscience™ BMS 493
Descripción
Pan-retinoic acid receptor (pan-RAR) inverse agonist. Enhances nuclear corepressor (NCoR) interaction with RARs. Binding induces analogous conformational changes in all RAR types (RARα, RARβ and RARγ).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BMS 493 |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.5 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 404.509 |