Learn More
Tocris Bioscience™ BMS 493
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18034512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18034512 10 mg 10 miligramos
18095692 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18034512 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3509/10
Pan-RAR inverse agonist
Pan-retinoic acid receptor (pan-RAR) inverse agonist. Enhances nuclear corepressor (NCoR) interaction with RARs. Binding induces analogous conformational changes in all RAR types (RARα, RARβ and RARγ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 215030-90-3
Fórmula molecular C29H24O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS 493
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.5
Pureza >98%
Peso molecular 404.509