Learn More
Tocris Bioscience™ BMS 466442
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18796106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18796106 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18796106 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6878/10
Potent and selective inhibitor of asc-1
BMS 466442 is a potent and selective asc-1 (alanine-serine-cysteine-1) transporter inhibitor (IC50 values are 20 and 37 nM in rat primary cortical cultures and HEK cells expressing asc-1 respectively). Displays >1000-fold selectivity for asc-1 over LAT-2 and ASCT-2. This compound is unsuitable for in vivo studies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[[5-Methoxy-6-(phenylmethoxy)-1 H-indol-2-yl]carbonyl]-1-(phenylmethyl)-L-histidine methyl ester
CAS 1598424-76-0
Cantidad 10 mg
Objetivo Other Ion Pump/Transporter Inhibitors
Fórmula molecular C31H30N4O5
Pureza 0.98