Learn More
BMS-378806, MedChemExpress
Código de producto. 16446396
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446396 100 mg 100 miligramos
16445968 10 mg 10 miligramos
16412117 50 mg 50 miligramos
16408597 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16446396 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14134
MedChemExpress BMS-378806 is a potent HIV-1 attachment inhibitor that interferes with CD4-gp120 interactions. BMS-378806 selectively inhibits the binding of HIV-1 gp120 to the CD4 receptor with EC50 of 0.85-26.5 nM in virus.
BMS-378806 is a potent HIV-1 attachment inhibitor that interferes with CD4-gp120 interactions. BMS-378806 selectively inhibits the binding of HIV-1 gp120 to the CD4 receptor with EC50 of 0.85-26.5 nM in virus.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-378806
Forma física Solid
CAS 357263-13-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22N4O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo BMS-806
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (41.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C2C(NC=C2C(C(N3CCN(C[C@H]3C)C(C4=CC=CC=C4)=O)=O)=O)=NC=C1
Peso molecular (g/mol) 406.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.43
Porcentaje de pureza 98.61%