Learn More
BMS-345541, MedChemExpress
Código de producto. 16440377
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16440377 50 mg 50 miligramos
16426737 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16440377 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10519
MedChemExpress BMS-345541 is a selective inhibitor of the catalytic subunits of IKK (IKK-2 IC50=0.3 μM, IKK-1 IC50=4 μM). BMS-345541 binds at an allosteric site of IKK.
BMS-345541 is a selective inhibitor of the catalytic subunits of IKK (IKK-2 IC50=0.3 μM, IKK-1 IC50=4 μM). BMS-345541 binds at an allosteric site of IKK.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-345541
Forma física Solid
CAS 445430-58-0
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H17N5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (39.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CN=C2C(NCCN)=NC3=CC=C(C)C=C3N21
Peso molecular (g/mol) 255.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.32
Porcentaje de pureza 99.57%