Learn More
BMS-345541 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16484018
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484018 10 mg 10 miligramos
16430377 50 mg 50 miligramos
16416737 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16484018 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10518
MedChemExpress BMS-345541 hydrochloride is a selective inhibitor of the catalytic subunits of IKK (IKK-2 IC50=0.3 μM, IKK-1 IC50=4 μM). BMS-345541 binds at an allosteric site of IKK.
BMS-345541 hydrochloride is a selective inhibitor of the catalytic subunits of IKK (IKK-2 IC50=0.3 μM, IKK-1 IC50=4 μM). BMS-345541 binds at an allosteric site of IKK.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-345541 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 547757-23-3
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H18ClN5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (171.36 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (68.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CN=C2C(NCCN)=NC3=CC=C(C=C3N21)C.Cl
Peso molecular (g/mol) 291.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.78
Porcentaje de pureza 99.21%