Learn More
Tocris Bioscience™ BMS 303141
Descripción
ATP citrate lyase (ACL) inhibitor (IC50 = 0.13 μM for human recombinant ACL); blocks lipid synthesis (IC50 = 8 μM in HepG2 cells). Displays no cytotoxicity up to a concentration of 50 μM. Lowers plasma glucose and triglycerides in a mouse model of hyperlipidemia. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BMS 303141 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 424.3 |
| Pureza | 0.98 |
| Peso molecular | 424.29 |