Learn More
BMS-303141, MedChemExpress
Código de producto. 16426988
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16426988 10 mg 10 miligramos
16493037 50 mg 50 miligramos
16479527 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16426988 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16107
MedChemExpress BMS-303141 is a potent, cell-permeable ATP-citrate lyase (ACL) inhibitor with an IC50 of 0.13 μM.
BMS-303141 is a potent, cell-permeable ATP-citrate lyase (ACL) inhibitor with an IC50 of 0.13 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-303141
CAS 943962-47-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15Cl2NO4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (58.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1O)(NC2=CC(C3=CC=CC=C3)=CC=C2OC)=O
Peso molecular (g/mol) 424.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.3
Porcentaje de pureza 98.47%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism