Learn More
R&D Systems™ BMS 299897
Descripción
Orally active, potent γ-secretase inhibitor (IC50 = 12 nM). Inhibits Aβ40 and Aβ42 formation in vitro (IC50 values are 7.4 and 7.9 nM respectively) and reduces Aβ in the brain, plasma and cerebrospinal fluid in vivo. Exhibits no Notch toxicity. Brain penetrant.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BMS 299897 |
| CAS | 290315-45-6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C24H21ClF3NO4S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 511.94 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 511.94 |