Learn More
BMS-202, MedChemExpress
Código de producto. 16487878
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487878 10 mg 10 miligramos
16463827 50 mg 50 miligramos
16437696 100 mg 100 miligramos
16433686 25 mg 25 miligramos
16420348 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487878 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19745
MedChemExpress BMS-202 is a potent and nonpeptidic PD-1/PD-L1 complex inhibitor with an IC50 of 18 nM and a KD of 8 μM. BMS-202 binds to PD-L1 and blocks human PD-1/PD-L1 interaction. BMS-202 has antitumor activity.
BMS-202 is a potent and nonpeptidic PD-1/PD-L1 complex inhibitor with an IC50 of 18 nM and a KD of 8 μM. BMS-202 binds to PD-L1 and blocks human PD-1/PD-L1 interaction. BMS-202 has antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-202
Forma física Solid
CAS 1675203-84-5
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H29N3O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.37 mM)
SMILES CC(NCCNCC1=CC=C(OCC2=C(C)C(C3=CC=CC=C3)=CC=C2)N=C1OC)=O
Peso molecular (g/mol) 419.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.52
Porcentaje de pureza 98.38%