Learn More
BMS-191011, MedChemExpress
Código de producto. 16484208
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484208 10 mg 10 miligramos
16466927 5 mg 5 miligramos
16425166 100 mg 100 miligramos
16420557 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484208 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108593
MedChemExpress BMS-191011 (BMS-A) is an opener of the large-conductance, Ca2+-activated potassium (maxi-K) channel, effective in stroke models.
BMS-191011 (BMS-A) is an opener of the large-conductance, Ca2+-activated potassium (maxi-K) channel, effective in stroke models.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-191011
CAS 202821-81-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H10ClF3N2O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo BMS-A
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (337.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=NN1CC3=CC(Cl)=CC=C3O
Peso molecular (g/mol) 370.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.71
Porcentaje de pureza 98.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation