missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMS-191011, MedChemExpress

Código de producto. 16420557
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16420557 50 mg 50 miligramos
16484208 10 mg 10 miligramos
16466927 5 mg 5 miligramos
16425166 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16420557 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108593

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BMS-191011 (BMS-A) is an opener of the large-conductance, Ca2+-activated potassium (maxi-K) channel, effective in stroke models.

BMS-191011 (BMS-A) is an opener of the large-conductance, Ca2+-activated potassium (maxi-K) channel, effective in stroke models.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BMS-191011
CAS 202821-81-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H10ClF3N2O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo BMS-A
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (337.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=NN1CC3=CC(Cl)=CC=C3O
Peso molecular (g/mol) 370.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.71
Porcentaje de pureza 98.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.