Learn More
BMS-1, MedChemExpress
Código de producto. 16470468
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16470468 5 mg 5 miligramos
16438008 10 mg 10 miligramos
16437786 100 mg 100 miligramos
16403937 50 mg 50 miligramos
16403736 25 mg 25 miligramos
5 options
Código de producto. 16470468
Marca: Medchem Express HY19991
MedChemExpress BMS-1 is an inhibitor of the PD-1/PD-L1 protein/protein interaction (IC50 between 6 and 100 nM).
BMS-1 is an inhibitor of the PD-1/PD-L1 protein/protein interaction (IC50 between 6 and 100 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMS-1
CAS 1675201-83-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H33NO5
Cantidad 5 mg
Sinónimo PD-1/PD-L1 inhibitor 1
Información de solubilidad Methanol : 25 mg/mL (52.57 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 9 mg/mL (18.92 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMF : 5 mg/mL (10.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1N(CC2=C(OC)C=C(OCC3=C(C)C(C4=CC=CC=C4)=CC=C3)C=C2OC)CCCC1)O
Peso molecular (g/mol) 475.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.58
Porcentaje de pureza 98.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death