Learn More
Brady™ Kit impresora de etiquetas BMP61 de la UE con paquete Workstation PWID
Código de producto. 16489719
Change view
Click to view available options
:
Impresora BMP61 teclado QWERTY UE; capacidad de color: Monocromo; velocidad de impresión: 33,8 mm/s; tecnología de impresión: Transferencia térmica; resolución: 300 dpi; altura (sistema métrico): 1,4 kg
Código de producto.
16489719 Impresora BMP61 teclado QWERTY UE; capacidad de color: Monocromo; velocidad de impresión: 33,8 mm/s; tecnología de impresión: Transferencia térmica; resolución: 300 dpi; altura (sistema métrico): 1,4 kg
1 options
Código de producto. 16489719 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 198635
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La impresora de etiquetas BMP61 de transferencia térmica y resistente puede imprimir fundas, etiquetas autolaminadoras, etiquetas de perfil elevado, etiquetas y otras soluciones de identificación en una amplia gama de tamaños.
La impresora de etiquetas BMP™61 resistente, fiable y a prueba de caídas está equipada con amortiguadores de caucho moldeados para una protección adicional.
  • Velocidad de impresión rápida
  • Gestiona etiquetas troqueladas, continuas y personalizadas de hasta 50,8 mm (también en formato a granel)
  • La pantalla táctil a gran color con indicadores permite comprobar fácilmente qué etiqueta está instalada y cuántas etiquetas ha dejado
  • Lea hojas de cálculo directamente desde la memoria USB externa e integre los datos en etiquetas listas para imprimir
  • Versión WiFi disponible
  • Compatible con aplicaciones móviles: cree o cargue plantillas de etiquetas con el smartphone y envíelas a la impresora
  • Teclado QWERTY UE
  • Incluye paquete Brady™ Workstation PWID
Especificaciones
Tipo de pantalla Pantalla LCD en color
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 107 mm
Altura (imperial) 13 in
Altura (métrico) 328 mm
Fondo (imperial) 4 in
Fondo (métrico) 106,4 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Capacidad de color monocromo/a
Incluye Impresora, cable USB, guía de inicio rápido, batería, adaptador de CA, CD con controlador, CD del producto, paquete Brady™ Workstation Product & Wire Identification, rollo de cinta PTL-19-423, M61-R6010
Idiomas Búlgaro, Croata, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Estonio, Finlandés, Francés, Alemán, Húngaro, Italian, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Esloveno, Spanish, Sueco, Turco
Memoria 512 MB de RAM, 256 MB de memoria flash
Modelo BMP61
Velocidad de impresión 33,8 mm/s
Resolución 300 ppp
Tipos de conector USB
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 49 °C
Peso (imperial) 3 lb
Peso (métrico) 1,4 kg
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de placa de circuitos y eléctrico, identificación general, identificación de seguridad
Garantía 2 año
Tensión 110/240 V