Learn More
Brady™ BMP53 Label Printer Kit
Código de producto. 11932732
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de software:
LabelMark
LabelMark, CodeSoft
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de software unitSize
11932732 Ninguno cada uno
11922732 LabelMark cada uno
12673910 LabelMark, CodeSoft cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11932732 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 710895
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Cintas resistentes a las condiciones extremas
• Con pack batería y programa LabelMark
Especificaciones
Tipo de producto Label Printer EU
Print Technology Thermal Transfer
Anchura (métrico) 165 mm
Altura (métrico) 90 mm
Fondo (métrico) 215 mm
Dimensiones (L x An) 38.1 mm W
Capacidad de color monocromo/a
Incluye Li-ion battery, USB cable, AC adapter with power cord, Product CD, CD with Brady printer drivers, Quick Start Guide, Bluetooth network card and MC-1500-595-WT-BK
Modelo BMP53
Velocidad de impresión 25,4 mm/seg.
Resolución 300 ppp
Tipo de software Ninguno
Tipos de conector USB, Bluetooth. Opcional: Ethernet, WiFi
Peso (métrico) 1.28 kg
Para utilizar con (aplicación) For labeling various purposes, such as electric field, data communication, safety and building, product and panel manufacturing, and laboratories
Cantidad 1 Ea.
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación Battery Pack, AC Adaptor/Battery Charger