Learn More
Brady™ Kit de Impresora de etiquetas BMP51
Código de producto. 11992722 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
90 mm
255 mm
Tipo de software:
CodeSoft, LabelMark
LabelMark
LabelMark, CodeSoft
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Tipo de software Tamaño de la unidad
11992722 255 mm LabelMark, CodeSoft cada uno
11972732 90 mm CodeSoft, LabelMark cada uno
11902732 90 mm LabelMark cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11992722 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 710894
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Etiquetadora portátil con varias funciones para hacer etiquetas rápidamente sobre la marcha. El kit de impresora de etiquetas Brady™ BMP51 incluye un cortador integrado y utiliza cartuchos de fácil carga superior.
  • Cabezal de impresión de 300 ppp.
  • Imprime etiquetas de hasta 38,1 mm de ancho.
  • Imprime en materiales continuos y troquelados.
  • Incluye un cortador integrado, cartuchos de fácil carga superior, opciones para la energía de la batería
  • Teclado QWERTY completo
Especificaciones
Tipo de producto Impresora de etiquetas
Tipo de pantalla Pantalla LCD monocolor
Longitud (métrico) 255 mm
Anchura (métrico) 115 mm
Altura (métrico) 255 mm
Fondo (métrico) 225 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 255 x 155 x 255 mm
Capacidad de color monocromo/a
Descripción Teclado QWERTY completo
Incluye Esta impresora se entrega en un maletín rígido con una batería recargable de iones de litio, un cable USB, un adaptador de CA y un cable de alimentación de la UE, un CD del producto, un CD de controladores de impresora Brady, una guía de inicio rápido, una tarjeta de red Bluetooth y un cartucho MC1-1000-422.
Idiomas Danés; holandés; inglés; finlandés; francés; alemán; italiano; noruego (Bokmål); portugués; español; sueco, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish
Memoria 48 MB: hasta 25.000 etiquetas
Velocidad de impresión 25,4 mm/seg.
Resolución 300 ppp
Tipo de software LabelMark, CodeSoft
Tipos de conector USB, Bluetooth. Opcional: Ethernet, WiFi
Para utilizar con (aplicación) Marcado de cables y alambres, identificación de paneles de conexiones; marcado de paneles de control y componentes; marcado de bloques terminales; comunicación de datos y voz; marcado de componentes eléctricos; marcado general e industrial; identificación de laboratorio
Cantidad 1 unidad
Detalles de la fuente de alimentación Cable de alimentación de la UE, adaptador de CA, Batería de iones de litio y alimentación de CA
Alternate Part Number BMP51 PRINTER EU