Learn More
Brady™ Kit de Impresora de etiquetas BMP51
Código de producto. 11972732
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
90 mm
255 mm
Tipo de software:
CodeSoft, LabelMark
LabelMark
LabelMark, CodeSoft
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Tipo de software unitSize
11972732 90 mm CodeSoft, LabelMark cada uno
11902732 90 mm LabelMark cada uno
11992722 255 mm LabelMark, CodeSoft cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11972732 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 710932
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Etiquetadora portátil con varias funciones para hacer etiquetas rápidamente sobre la marcha. El kit de impresora de etiquetas Brady™ BMP51 incluye un cortador integrado y utiliza cartuchos de fácil carga superior.
  • Cabezal de impresión de 300 ppp.
  • Imprime etiquetas de hasta 38,1 mm de ancho.
  • Imprime en materiales continuos y troquelados.
  • Incluye un cortador integrado, cartuchos de fácil carga superior, opciones para la energía de la batería
  • Teclado QWERTY completo
Especificaciones
Tipo de producto Label Printer
Tipo de pantalla Monocolor LCD
Print Technology Thermal Transfer
Anchura (métrico) 115 mm
Altura (métrico) 90 mm
Fondo (métrico) 225 mm
Dimensiones (L x An) 38.1 mm
Capacidad de color monocromo/a
Descripción QWERTY
Incluye This printer ships in a hard case with a Rechargeable Lithium Ion Battery, USB Cable, AC adaptor with power cord, Product CD, Brady Printer Drivers CD, Quick Start Guide, a Bluetooth network card, LabelMark Standard Labelling Software, M-122-461, M-131-4
Idiomas Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Norwegian (Bokmål), Portuguese, Spanish, Swedish
Memoria 48 MB: hasta 25.000 etiquetas
Velocidad de impresión 25,4 mm/seg.
Resolución 300 ppp
Tipo de software CodeSoft, LabelMark
Tipos de conector USB, Bluetooth. Opcional: Ethernet, WiFi
Peso (métrico) 1.4 kg
Para utilizar con (aplicación) Electrical, datacom, facility/safety, product and panel manufacturing, and laboratory labelling applications
Cantidad 1 Ea.
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación Lithium ion battery and AC power