Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas BMP41 para la UE
Código de producto. 15987882
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. unitSize
15987882 cada uno
1 options
Código de producto. 15987882 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 133254
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La impresora de etiquetas BMP41 es una solución portátil y resistente que le ofrece la versatilidad de crear etiquetas continuas troqueladas o continuas de hasta 25 mm de ancho.
El modelo BMP41 está diseñado con una calidad de material de larga duración y puede imprimir una identificación duradera de 25 mm de ancho de tamaño real para maximizar la cantidad de datos de la etiqueta.
  • Imprime hasta 250 etiquetas al día para una impresión de mayor volumen
  • Cambio rápido de suministros; solo tiene que introducir el cartucho necesario
  • La gran pantalla LCD retroiluminada proporciona una visibilidad clara
  • La impresora a prueba de caídas con amortiguadores de esquina de caucho proporciona una protección y seguridad óptimas frente a caídas y condiciones de desgaste
  • La tecnología Smart Cell significa que el formato de la etiqueta se configura automáticamente sin calibración
  • La batería recargable de larga duración permite imprimir en cualquier momento y reduce la necesidad de carga frecuente
  • Incluye paquete de software Brady™ Workstation Basic Design
Especificaciones
Tipo de pantalla Pantalla LCD monocolor
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 152 mm
Altura (imperial) 11,5 in
Altura (métrico) 292 mm
Fondo (imperial) 3,5 in
Fondo (métrico) 89 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Capacidad de color monocromo/a
Incluye Impresora, paquete de baterías de níquel, cartucho, cable USB, adaptador de CA, cable de alimentación de la UE, paquete básico Brady™ Workstation, CD de productos y controladores, guía de inicio rápido
Idiomas Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italian, Noruego, Portugués, Spanish, Sueco
Memoria 48 MB
Modelo BMP41
Velocidad de impresión 33 mm/s
Resolución 300 ppp
Tipos de conector USB
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 43 °C
Peso (imperial) 2,9 lb
Peso (métrico) 1,3 kg
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado eléctrico, etiquetado de cables, identificación general
Garantía 2 año
Tensión 110/240 V
Alternate Part Number BMP41-KIT-EU