Learn More
Brady™ Kit de impresora de etiquetas BMP21-Plus
Código de producto. 15224916
Change view
Click to view available options
:
Incluye: Batería de iones de litio y cable de alimentación de la UE
Código de producto.
15224916 Incluye: Batería de iones de litio y cable de alimentación de la UE
1 options
Código de producto. 15224916
Marca: Brady™ 134462
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La impresora de etiquetas portátil BMP21-PLUS es una etiquetadora todo en uno para equipos industriales de voz/datos, electricidad y generales. Con materiales de etiqueta diseñados específicamente para entornos adversos.
  • La impresora de etiquetas portátil BMP™21-PLUS es una etiquetadora todo en uno para equipos industriales de voz/datos, electricidad y generales
  • Con materiales de etiqueta diseñados específicamente para entornos adversos
  • La impresora BMP™21-Plus puede crear de forma rápida y sencilla etiquetas transparentes que permanecen adheridas durante años, sin importar las temperaturas extremas y las superficies curvadas o altamente texturizadas
Especificaciones
Tipo de producto Impresora de etiquetas portátil BMP21-PLUS
Tipo de pantalla LCD
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (métrico) 125 mm
Altura (métrico) 235 mm
Fondo (métrico) 50 mm
Dimensiones (L x An) 19 mm
Capacidad de color monocromo/a
Descripción Impresora de etiquetas BMP21-PLUS, kit de impresora eléctrica, UE
Incluye Batería de iones de-litio y un cable de alimentación para la UE
Idiomas Croata, checo, danés, holandés, inglés, estonio, finés, francés, alemán, húngaro, italiano, noruego (Bokmål), polaco, portugués, rumano, eslovaco, esloveno, español, sueco, turco
Memoria Guarda 12 archivos
Velocidad de impresión 10 mm/seg.
Resolución 203 ppp
Tipos de conector Batería de iones de litio y cable de alimentación de la UE
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Peso (métrico) 0,75 kg
Para utilizar con (aplicación) Identificación de estante y bandeja, identificación eficiente, marcado de paneles de conexiones, placas de clasificación, marcado de bloques de terminales, marcado de cables, marcado general e industrial, comunicación de datos y voz
Cantidad 1 unidad
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación 6 pilas AA; batería recargable; adaptador de CA