Learn More
Brady™ Kit de impresora de etiquetas BMP21-Plus
Código de producto. 15214916
Change view
Click to view available options
:
Incluye: Batería de iones de litio y cable de alimentación de la UE
Código de producto.
15214916 Incluye: Batería de iones de litio y cable de alimentación de la UE
1 options
Código de producto. 15214916 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 134458
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La impresora de etiquetas portátil BMP21-PLUS es una etiquetadora todo en uno para equipos industriales de voz/datos, electricidad y generales. Con materiales de etiqueta diseñados específicamente para entornos adversos.
  • La impresora de etiquetas portátil BMP™21-PLUS es una etiquetadora todo en uno para equipos industriales de voz/datos, electricidad y generales
  • Con materiales de etiqueta diseñados específicamente para entornos adversos
  • La impresora BMP™21-Plus puede crear de forma rápida y sencilla etiquetas transparentes que permanecen adheridas durante años, sin importar las temperaturas extremas y las superficies curvadas o altamente texturizadas
Especificaciones
Tipo de producto Impresora de etiquetas
Tipo de pantalla LCD
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (métrico) 235 mm
Anchura (métrico) 125 mm
Altura (métrico) 235 mm
Fondo (métrico) 50 mm
Dimensiones (L x An) 19 mm
Capacidad de color monocromo/a
Descripción Impresora de etiquetas BMP21-PLUS - Kit - UE
Incluye Impresora BMP21-PLUS, batería de iones de litio, cable de alimentación europeo
Idiomas Croata, checo, danés, holandés, inglés, estonio, finés, francés, alemán, húngaro, italiano, noruego (Bokmål), polaco, portugués, rumano, eslovaco, esloveno, español, sueco, turco
Memoria Guarda 12 archivos
Velocidad de impresión 10 mm/seg.
Resolución 203 ppp
Tipos de conector 6 pilas AA, fuente de alimentación, batería de iones de litio
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 a 49 °C
Peso (métrico) 0,75 kg
Para utilizar con (aplicación) Identificación de existencias, etiquetado eficiente, etiquetado de paneles de conexiones, placas de identificación, bloques de terminales de marcado, etiqueta para cables y alambres, identificación general e industrial, comunicaciones de datos y voz
Cantidad 1 unidad
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación 6 pilas AA; batería recargable; adaptador de CA