Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas BMP21
Código de producto. 15313192 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Print size: 6 to 19mm; Two line LCD display
Código de producto.
15313192 Print size: 6 to 19mm; Two line LCD display
1 options
Código de producto. 15313192 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 138631
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Impresora de etiquetas portátil BMP™21-LAB
• Materiales de alta calidad para aplicaciones como viales, frascos y portaobjetos
• Tecnología de celda inteligente para configuración automática de las etiquetas
• Teclado ABC, biblioteca de gráficos, teclas de acceso directo y menú intuitivo, con los símbolos griegos de uso común en laboratorios
• Cartuchos de etiquetas de instalación y uso inmediatos
• Serialización automática, sello de fecha y hora
• Tamaño de impresión desde 6mm a 19mm para facilitar al máximo la identificación de los datos
• Pantalla LCD de dos líneas
• Cordón e imán para facilitar el uso y el almacenamiento, batería recargable de larga duración
Especificaciones
Tipo de producto Impresora de etiquetas
Para utilizar con (aplicación) Label printing
Incluye Teclado alfabético, biblioteca de gráficos, accesos rápidos y funciones de menú intuitivas, serialización automatizada, marca de fecha y hora, batería recargable
Peso (métrico) 1.5 kg