missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BMP-5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16690695 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16690695 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16690695 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5104248

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total BMP5.

TGF-β family members are key modulators of cell proliferation, differentiation, matrix synthesis, and apoptosis. As implied by their name, BMPs initiate, promote, and regulate the development, growth, and remodeling of bone and cartilage. In addition to this role, BMPs are also involved in prenatal development and postnatal growth, remodeling, and maintenance of a variety of other tissues and organs. BMP-5 is expressed in the nervous system, lungs and liver. It is a known regulator for dendritic growth in sympathetic neurons. BMP-5 is a 454 amino acid precursor protein that is cleaved to release the biologically active C-terminal mature protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BMP-5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Bmp5
N.º de referencia del gen P22003, P49003
Alias de gen AU023399; BMP; BMP 5; Bmp5; BMP-5; bone morphogenenic protein-5; Bone morphogenetic protein; bone morphogenetic protein 5; MGC34244; se; short ear
Símbolos de los genes Bmp5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human BMP5(Accession P22003), corresponding to amino acid residues A143-V193.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12160, 653
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.