Learn More
BML-284, MedChemExpress
Código de producto. 16473927
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473927 50 mg 50 miligramos
16440468 5 mg 5 miligramos
16417786 100 mg 100 miligramos
16408008 10 mg 10 miligramos
16401306 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16473927 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19987
MedChemExpress BML-284 is a potent and cell-permeable Wnt signaling activator. BML-284 induces TCF-dependent transcriptional activity with an EC50 of 700 nM.
BML-284 is a potent and cell-permeable Wnt signaling activator. BML-284 induces TCF-dependent transcriptional activity with an EC50 of 700 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BML-284
CAS 853220-52-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18N4O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (285.41 mM)
SMILES NC1=NC(C2=CC=CC(OC)=C2)=CC(NCC3=CC=C(OCO4)C4=C3)=N1
Peso molecular (g/mol) 350.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.37
Porcentaje de pureza 97.48%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death