Learn More
BML-277, MedChemExpress
Código de producto. 16435928
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16435928 10 mg 10 miligramos
16422077 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16435928 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13946
MedChemExpress BML-277 is a selective checkpoint kinase 2 (Chk2) inhibitor with an IC50 of 15 nM.
BML-277 is a selective checkpoint kinase 2 (Chk2) inhibitor with an IC50 of 15 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BML-277
CAS 516480-79-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H14ClN3O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Chk2 Inhibitor II
Información de solubilidad DMSO : 22.22 mg/mL (61.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1OC(C=C2)=CC=C2C3=NC4=CC(C(N)=O)=CC=C4N3
Peso molecular (g/mol) 363.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.8
Porcentaje de pureza 97.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease