Learn More
BML-210, MedChemExpress
Código de producto. 16463717
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463717 50 mg 50 miligramos
16450208 5 mg 5 miligramos
16427748 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16463717 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19350
MedChemExpress BML-210 is a novel HDAC inhibitor, and its mechanism of action has not been characterized.
BML-210 is a novel HDAC inhibitor, and its mechanism of action has not been characterized.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BML-210
Forma física Solid
CAS 537034-17-6
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H25N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (88.38 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1N)CCCCCCC(NC2=CC=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 339.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.43
Porcentaje de pureza 96.38%