Learn More
BML-190, MedChemExpress
Código de producto. 16426508
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16426508 10 mg 10 miligramos
16416766 100 mg 100 miligramos
16412607 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16426508 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15420
MedChemExpress BML-190(IMMA) is a potent and selective CB2 receptor ligand (Ki values are 435 nM and > 2 μM for CB2 and CB1 respectively).
BML-190(IMMA) is a potent and selective CB2 receptor ligand (Ki values are 435 nM and > 2 μM for CB2 and CB1 respectively).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BML-190
CAS 2854-32-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H23ClN2O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo Indomethacin morpholinylamide IMMA
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (117.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N1C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)=C(CC(N3CCOCC3)=O)C4=C1C=CC(OC)=C4
Peso molecular (g/mol) 426.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.89
Porcentaje de pureza 99.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death