Learn More
Tocris Bioscience™ BML 111
Descripción
BML 111 is a FPR2 (lipoxin A4 receptor) agonist. Suppresses tumor-related angiogenesis and reduces tumor growth in hepatoma H22 cell bearing mice. Also protects against hemorrhagic shock-induced acute lung injury in rats. Lipoxin A4 analog.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5S,6R)-Methyl 5,6,7-trihydroxyheptanoate |
| CAS | 78606-80-1 |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in water and to 100mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C8H16O5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.11 |
| Forma física | Sólido |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
Para uso exclusivo en investigación.