Learn More
BMH-21, MedChemExpress
Código de producto. 16485886
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16485886 100 mg 100 miligramos
16475198 10 mg 10 miligramos
16461417 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16485886
Marca: Medchem Express HY12484
MedChemExpress BMH-21 is a first-in-class DNA intercalator which inhibits RNA polymerase I (Pol I) transcription. BMH-21 possesses anticancer activity.
BMH-21 is a first-in-class DNA intercalator which inhibits RNA polymerase I (Pol I) transcription. BMH-21 possesses anticancer activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMH-21
Forma física Solid
CAS 896705-16-1
Color Naranja
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20N4O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 1 mg/mL (2.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CN2C1=NC3=C(C=C4C(C=CC=C4)=C3)C2=O)NCCN(C)C
Peso molecular (g/mol) 360.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.41
Porcentaje de pureza 98.61%