Learn More
BMH-21, MedChemExpress
Código de producto. 16475198
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475198 10 mg 10 miligramos
16485886 100 mg 100 miligramos
16461417 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16475198 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12484
MedChemExpress BMH-21 is a first-in-class DNA intercalator which inhibits RNA polymerase I (Pol I) transcription. BMH-21 possesses anticancer activity.
BMH-21 is a first-in-class DNA intercalator which inhibits RNA polymerase I (Pol I) transcription. BMH-21 possesses anticancer activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BMH-21
Forma física Solid
CAS 896705-16-1
Color Naranja
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20N4O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 1 mg/mL (2.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CN2C1=NC3=C(C=C4C(C=CC=C4)=C3)C2=O)NCCN(C)C
Peso molecular (g/mol) 360.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.41
Porcentaje de pureza 98.61%