Learn More
BM212, MedChemExpress
Descripción
BM212 is a potent Mycobacterial membrane protein Large 3 (MmpL3) inhibitor. BM212 has strong bactericidal activity against both M. tuberculosis and some nontuberculosis mycobacteria. BM212 exhibits antimycobacterial activity against M. tuberculosis H37Rv with an MIC of 5 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BM212 |
| CAS | 146204-42-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H25Cl2N3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | Ethanol : 5.56 mg/mL (13.42 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN1CCN(CC2=C(C)N(C3=CC=C(Cl)C=C3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=C2)CC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 414.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.37 |
| Mostrar más |