Learn More
STEMCELL Technologies Blunt-End Needles, 16 Gauge
Código de producto. 16625655
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
16 G
Código de producto. Calibre de aguja
16625655 16 G
1 options
Código de producto. 16625655 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 28110
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Sterile, 16 gauge, metal luer lock hub, 1.5 in. long
  • Sterile 16 gauge needles, 1.5 inches long with a metal luer lock hub are ideal for safe and accurate handling of methylcellulose-based medium (e.g. MethoCult™)
  • The blunt end reduces the risk of needle-stick injuries
  • Product is manufactured from non-pyrogenic materials
Especificaciones
Calibre de aguja 16 G
Para utilizar con (aplicación) Colony Assay
Cantidad 100/Pk.