Descripción
- Se conecta a su lector y computadora
- Para usar con el CR2700
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 43 mm |
| Altura (imperial) | 1,7 in |
| Anchura (métrico) | 18.45 mm |
| Anchura (imperial) | 0,73 in |
| Fondo (métrico) | 9.4 mm |
| Fondo (imperial) | 0,04 in |
| Para utilizar con (equipo) | Escáner CR2700 |
| Tipo | Dongle |
| Alternate Part Number | CRA-BTDG27-C286 |