Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L30 General Clean™ Toallitas de alta resistencia BL 7424, rollo gigante
Código de producto. 12695616
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
380 x 235 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12695616 380 x 235 mm 1 rollo
1 options
Código de producto. 12695616 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7425
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Papel de limpieza azul de un solo uso, de 3 capas, ideal para absorber derrames industriales y limpiar piezas y superficies aceitosas o sucias. Único Airflex™ La tecnología proporciona una resistencia y una capacidad de absorción excepcionales. Compatible con dispensadores 6146, 6154 y 6155. Cantidad 1 rollo x 750 hojas.
  • Cada rollo individual de toallitas resistentes L30 contiene 750 hojas azules de 3 capas.
  • Paño de un solo uso diseñado para tareas de limpieza exigentes y pesadas, como absorber derrames industriales y limpiar piezas y superficies aceitosas.
  • Único Airflex™ La tecnología en cada rollo de toalla azul ofrece una resistencia y una absorción excepcionales.
  • Formato de rollo jumbo
  • Compatible con Kimberly-Clark Professional™ Dispensadores de toallas de mano en rollo (códigos de producto 6146, 6154 y 6155)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiaparabrisas de alta resistencia
Longitud (imperial) 14,56 in
Longitud (métrico) 380 mm
Anchura (imperial) 14,56 in
Anchura (métrico) 235 mm
Material Papel
Color Azul
Dimensiones (L x An) 380 x 235 mm
Formato Rollo
Para utilizar con (aplicación) Absorción de vertidos industriales y limpieza de superficies y piezas grasientas o sucias.
Para utilizar con (equipo) Sistema dispensador de pared
Cantidad de embalaje 1 rollo
Tela 3 capas