Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ X80 Crítico Clean™ Paños de limpieza azules con código de color 7565, 10 paquetes x 25
Descripción
- Cada paquete contiene 25 paños de limpieza azules de alta resistencia.
- Los paños de limpieza duraderos de 1 capa están diseñados para admitir una limpieza codificada por colores.
- Certificado para contacto con alimentos y disponible en 4 colores diferentes para ayudar a evitar la contaminación cruzada.
- Avanzado Hydroknit™ La tecnología garantiza que cada paño de limpieza sea resistente y de rápida absorción.
- Diseñado para mejorar las prácticas de higiene y el cumplimiento normativo en el lugar de trabajo.
- Especialmente diseñado para tareas difíciles de mantenimiento y limpieza en entornos de procesamiento de alimentos y atención médica.
- Disponible en un paquete de polietileno higiénico que ayuda a brindar protección contra contaminantes.
- La dispensación de una sola hoja ayuda a evitar que la suciedad entre en contacto con las toallitas limpiadoras y, al mismo tiempo, controla el uso.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Limpiaparabrisas de alta resistencia |
| Longitud (imperial) | 9.055 in |
| Longitud (métrico) | 416 mm |
| Anchura (imperial) | 9.055 in |
| Anchura (métrico) | 23.4 cm |
| Material | Polipropileno |
| Color | Azul |
| Desechables | Reutilizables |
| Dimensiones (L x An) | 416 x 344 mm |
| Formato | Interplegado |
| Mostrar más |