Learn More
3M™ Mono de protección de polipropileno de color azul con panel trasero blanco de SMS
Tienda 3M ProductosDescripción
- Product Type: Protective Coverall
- Hood: 3-Panel
- Closure: 2-Way Zip and Storm Flap
- Seams: Serged
- Waist: Elasticated
- Ankles: Elasticated
- Cuff: Knitted
- Weight: 54 gsm
- Protection: Nuclear Particulate Resistance (EN 1073-2), Type 5 Dust (EN ISO 13982-1), Type 6 Liquid Splash (EN 13034), Flame-Spread Resistant (ISO 14116 Index 1), and Antistatic (EN 1149-5)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | XL |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Tipo de campana extractora | 3 paneles |
| Clase de protección | Categoría III |
| Resistencia | Llama |
| Altura (imperial) | 70.5 to 73.6 in. |
| Altura (métrico) | 179 a 187 cm |
| Modelo | Escudete mejorado. |