Learn More
Cloruro de tetrazolio azul, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444144 5 g 5 g
11434144 1 g 1 g
11454144 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444144 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12502.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1871-22-3 | C40H36Cl2N8O2 | 731.68 g/mol
Blue Tetrazolium chloride is useful in the prepartion of DNA cation complexes and immunoadsorbents for anti-DNA antibodies. It is used in assay of reducing sugars. In combination with 4-nitrocatechol, tetrazolium blue chloride forms a ternary complex with molybdenum(VI) for extraction and spectrophotometric determination of molybdenum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de tetrazolio azul resulta de utilidad en la preparación de complejos de cationes de ADN e inmunoadsorbentes para anticuerpos anti-ADN. Se utiliza en el ensayo de azúcares reductores. En combinación con el 4-nitrocatecol, el cloruro de tetrazolio azul forma un complejo ternario con molibdeno(VI) para la extracción y determinación espectrofotométrica de molibdeno.
Solubilidad
Soluble en agua caliente (5 mg/ml), metanol (50 mg/ml), etanol y cloroformo. Insoluble en acetona.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1871-22-3
Fórmula molecular C40H36Cl2N8O2
Peso molecular (g/mol) 731.68
Número MDL MFCD00040933
Clave InChI RCEHREKDVGHYAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo blue tetrazolium chloride, tetrazolium blue, tetrazolium blue chloride, blue tetrazolium, dimethoxy neotetrazolium, 4-anisyltetrazolium blue, 3,3'-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazol-3-ium chloride, 3,3'-dianisole-4,4'-bis 3,5-diphenyltetrazolium chloride, 3,3'-dianisolebis 4,4'-3,5-diphenyl tetrazolium chloride, 3,3'-3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylene bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazolium chloride
PubChem CID 9853362
ChEBI CHEBI:75198
Nombre IUPAC 2-[4-[4-(3,5-difeniltetrazol-2-io-2-il)-3-metoxifenil]-2-metoxifenil]-3,5-difeniltetrazol-2-io; dicloruro
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1N1NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(N2NC(=NN2C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Blue Tetrazolium chloride
Punto de fusión ∼255°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 3894077
Índice Merck 14,9244
Información de solubilidad Soluble in hot water (5mg/ml),methanol (50mg/ml),ethanol,and chloroform. Insoluble in acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 727.66