Learn More
Coverguard™ Buzo SPP azul
Código de producto. 12023226
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
L
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12023226 L paquete de 50
1 options
Código de producto. 12023226 Proveedor Coverguard™ N.º de proveedor 42203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.19€
    82.39€ / paquete de 50
    Ahorro 155.80€
    65% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Los monos Coverguard™ SPP son ligeros y muy transpirables. Cuentan con puños elásticos y capucha, con cierre de cremallera.
  • Ligera y transpirable
  • 50 g/m2 de polipropileno
  • Puños elásticos y capucha
  • Cierre con cremallera
  • Azul
Especificaciones
Tipo de producto Trajes de protección de uso general
Tamaño L
Sexo Unisex
Material Polipropileno hilado
Color Azul
Desechables Un solo uso
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Tipo de campana extractora Elástico
Tipo de tapón Cremallera frontal
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Industrias, agroindustria, pintura, limpieza, higiene, visitante