Learn More
Euro Protection™ Buzo SPP azul
Description
- Capucha con elástico de apriete.
- Cremallera.
- Elástico de apriete en puños, cintura y tobillos.
- Peso ligero
- Desechables
- Cómoda
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Trajes de protección de uso general |
| Tamaño | 3XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | Abrasión |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | 1. Anexo II, Libro III, Título I, Cuarta parte del Código de Trabajo2. Artículo R412-233. EN530Artículo R4311-12 |
| Para utilizar con (aplicación) | Visitantes, agroindustrias, Limpieza, Embalaje, Mantenimiento |
| Show More |